Learn More
Thermo Scientific™ 13mm Clear Glass Screw Thread Vials
Codice prodotto. 11553680
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3.5 mL
4 ml
4.0 ml
5,0 ml
10.0 ml
Product Type:
Screw Thread Vial
Stile della base:
Fondo piatto
High Recovery
Round Bottom
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 125
pezzi 250
pezzi 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Product Type Stile della base Marking Spot unitSize
11553680 5,0 ml Screw Thread Vial Round Bottom No pezzi 125
11563680 10.0 ml Screw Thread Vial Round Bottom No pezzi 125
10256002 3.5 mL Screw Thread Vial High Recovery No pezzi 250
11523680 4.0 ml Screw Thread Vial Fondo piatto No pezzi 500
12400178 4 ml Screw Thread Vial Fondo piatto No pezzi 100
11991513 4 ml Screw Thread Vial Fondo piatto pezzi 100
12400258 4 ml Screw Thread Vial Fondo piatto No pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11553680 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 5SV
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These 13mm vials are manufactured from high-quality glass and fit a variety of autosamplers.
These 13mm vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass and feature a 13-425 thread finish, they are available in Thermo Scientific™ Premiere™, National™ and Chromacol™ brands.
Possibilità di scegliere la fiala più adatta per qualsiasi esigenza
Le fiale per microcampionamento a elevato recupero consentono la massima estrazione del campione senza necessità di inserti di separazione
L'etichetta scrivibile fornita su alcune provette consente di identificare il campione e il volume
Il vetro silanizzato (disattivato) opzionale permette il massimo recupero dei composti polari, labili o a interazione con l'OH
Gli inserti Polyspring si allineano automaticamente e agiscono come ammortizzatori contro il contatto con l'ago.
Compatibilità con autocampionatori*
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
Waters™ (supporto girevole Wisp a 48 posizioni)
*Per la compatibilità con gli autocampionatori, vedere il catalogo delle colonne e dei materiali di consumo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Fiale con filettatura 13-425
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 5,0 ml
N. per confezione 125
Volume (sistema metrico) residuo <500 μl
Stile della base Round Bottom
Volume (sistema metrico) totale 5 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 4.5 mL
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Product Type Screw Thread Vial