Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Neck Vial, glass, clear
Codice prodotto. 11546044 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3.6 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11546044 3.6 mL pezzi 100
15582330 5 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11546044
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
1st hydrolytic class
  • Clear
  • Glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 3.6 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Capsula
Tipo di imballaggio Polypropylene Box
Volume (sistema metrico) residuo <1 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 3 mL
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura ND13
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Product Type 1st Hydrolytic Class