Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Seal, Silver, center hole, assembled septum
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11997051 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue, Gray
Gray, Red
Red, White
Material (Liner):
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Material (Liner) Dimensione della confezione
11997051 Blue, Gray PTFE/Butyl pezzi 1000
11894960 Gray, Red PTFE/Butyl pezzi 1000
12616695 Red, White Silicone/PTFE pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11997051
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Pharma-Fix-Septa
Material (Liner) PTFE/Butyl
Colore Blue, Gray
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Product Type Crimp Cap