Learn More
Fisherbrand™ Tappo a vite in PP da 13 mm, filettatura 13-425
Codice prodotto. 11707607 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Nero
White
Product Type:
A vite
Center Hole Screw Cap
Closed Top Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Product Type Dimensione della confezione
11707607 Nero A vite pezzi 1000
11797597 Black Center Hole Screw Cap pezzi 1000
11717607 White Center Hole Screw Cap pezzi 1000
11898881 White Closed Top Screw Cap pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11707607
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
  • Da utilizzare con scatole per la conservazione in fibra di legno per dividere le scatole in griglie per la conservazione dei flaconi
  • Divisori per scatole per conservazione a basse temperature disponibili in griglie da 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 o 10 x 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Nero
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Polipropilene
Dimensione chiusura ND13
Product Type A vite