Learn More
Fisherbrand™ Tappo a vite in PP da 13 mm, filettatura 13-425
Codice prodotto. 11797597 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Nero
White
Product Type:
A vite
Center Hole Screw Cap
Closed Top Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Product Type unitSize
11797597 Black Center Hole Screw Cap pezzi 1000
11707607 Nero A vite pezzi 1000
11717607 White Center Hole Screw Cap pezzi 1000
11898881 White Closed Top Screw Cap pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11797597
Sweet Deals on Top Products
Usa il codice promozionale 28057
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
  • 13mm
  • PP Screw Cap
  • Center hole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Polypropylene
Quantità 100
Dimensione chiusura ND13
Product Type Center Hole Screw Cap