Learn More
Fisherbrand™ 13mm PP Screw Seal, Black, Center hole, 13-425 thread, Assembled septum
Codice prodotto. 11894970 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue, White, Black
Cream, Red, Black
Dark Blue, White, Black
Gray, Red, Black
Red, White, Black
Red-Orange, Transparent, Black
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) unitSize
11894970 Dark Blue, White, Black Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11782438 Red, White, Black Silicone/PTFE 1 mm pezzi 1000
11792438 Gray, Red, Black PTFE/Butyl 1.3 mm pezzi 1000
11772438 Cream, Red, Black Silicone/PTFE 1.5 mm pezzi 1000
11702448 Red-Orange, Transparent, Black Natural Rubber/TEF 1.3 mm pezzi 1000
11712448 Blue, White, Black Silicone/PTFE 1.5 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11894970
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
  • 13mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Centre hole
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Open top caps are designed to be used with any of our 13mm septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Dark Blue, White, Black
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Product Type Screw Cap