Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 13 mm, nero, parte superiore chiusa, filettatura 13-425, setto assemblato
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11884970 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Black
Black, Red-Orange, Transparent
Cream, Black
Grigio, Rosso, Nero
Material (Liner):
Butile, PTFE
Natural Rubber/TEF
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11884970 Cream, Black Silicone/PTFE 1.5 mm pezzi 1000
11823861 Grigio, Rosso, Nero Butile, PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11864970 Black, Red-Orange, Transparent Natural Rubber/TEF 1.3 mm pezzi 1000
12636715 Beige, Red-Orange, Black Red Rubber/PTFE 1 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11884970
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
  • 13mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Cream, Black
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Product Type Screw Cap