Learn More
Fisherbrand™ 13mm Vial Kit, 13-425 screw thread, Clear Glass, 4mL, PP Screw Cap, PTFE septum
Codice prodotto. 10672923 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10672923 Clear pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10672923
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND13
  • 13-425
  • Glass
  • Clear
  • 4mL
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • PTFE virginal
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Material (Liner) PTFE Virginal
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 14.7 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 5 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 45 mm