missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

14-3-3 eta Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18660146 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18660146 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18660146 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299641100ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

14-3-3 eta Polyclonal antibody specifically detects 14-3-3 eta in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene 14-3-3 eta
Applicazioni ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA 1:1000-1:2000
Formulazione 0.2 um filtered solution in PBS
Alias gene 14-3-3 protein eta, Protein AS1, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, etapolypeptide, YWHA114-3-3 eta
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human 14-3-3 eta (Uniprot#: Q04917; Gly2-Asn246)
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Neuroscience
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7533
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.