Learn More
14-3-3 sigma/Stratifin Antibody (CPTC-SFN-2), Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18603687 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18603687 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18603687 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308214B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    844.95€
    729.75€ / 100µL
    Risparmia 115.20€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
14-3-3 sigma/Stratifin Monoclonal specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene 14-3-3 sigma/Stratifin
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone CPTC-SFN-2
Coniugato Biotin
Formulazione PBS
Alias gene 14-3-3 protein sigma, 14-3-3 sigma, Epithelial cell marker protein 1, HME1, stratifin, YWHAS
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human full-length 14-3-3 sigma/Stratifin protein (Uniprot: P31947)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Cycle and Replication
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2810
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus