Learn More
14-3-3 sigma/Stratifin Antibody, PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18610496 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18610496 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18610496 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299630PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
14-3-3 sigma/Stratifin Polyclonal specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene 14-3-3 sigma/Stratifin
Applicazioni ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato PE
Diluizione ELISA
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Linea di prodotti Novus