Learn More
Welch Ilmvac™ 14 Laborzentrifugen Oil
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 L
5 L
Dimensione della confezione:
2L
5L
Specifica
Specifica
| Product Type | Oil |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotary Vane Pumps |
| Volume (sistema metrico) | 2 L |