Learn More
Gilson™ 14 Position Rack
Codice prodotto. 16676145 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
14
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni unitSize
16676145 14 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16676145 Fornitore Gilson™ N. del fornitore 26044021
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These various racks are used with current and legacy Gilson liquid handlers, ASPEC™ systems, and other instruments. The racks come in a variety of configurations to accommodate many different vials, tubes, microtubes, and multi-well microplates.
  • The racks come in a variety of configurations to accommodate many different vials, tubes, microtubes, and multi-well microplates
  • PLC Purification Technique
Specifica
Descrizione Code 334 S
Posizioni 14
Da utilizzare con (apparecchiatura) 40 mL Scint Vial