missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam 1400W, Selective iNOS Inhibitor, Solid, 50 mg
Descrizione
- Purity: >97%
- Molecular Weight: 250.17 Da
- Mechanism: Selective iNOS inhibitor (5000-fold selective over eNOS)
- Binding Affinity: Kd values are ≤7 nM, 2 μM and 50 μM at human iNOS, nNOS and eNOS, respectively
- Chemical Name: N'-[[3-(aminomethyl)phenyl]methyl]ethanimidamide;dihydrochloride
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% N'-[[3-(aminomethyl)phenyl]methyl]ethanimidamide; dihydrochloride |
| Content And Storage | Store at 4°C. |
| Forma | Solid |
| Reattività | Human |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | iNOS |
| Cross-reattività | Human |
| Formulazione | 100% N'-[[3-(aminomethyl)phenyl]methyl]ethanimidamide;dihydrochloride |
| Quantità | 50 mg |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?