Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17871061 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
40 in.
50 in.
Diametro (sistema imperiale):
29 to 34 in.
31 to 41 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Diametro (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17871061 40 in. 29 to 34 in. pezzi 50
17778227 50 in. 31 to 41 in. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17871061 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore BWLT2A40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00€
    1538.04€ / pezzi 50
    Risparmia 96.96€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts
  • Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Reduces labor costs
  • Simplifies the conformance to wrapping SOP's
  • Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
  • Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint Free
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura None
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilizaion
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stopper Bowls
Include Steam Indicator
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
N. per custodia 50
N. per confezione 1
Size 40 in.
Metodo di sterilizzazione Steam
Temperature Range (Metric) 121°C to 125°C
Spessore (sistema imperiale) 5.30 mil
Diametro (sistema imperiale) 29 to 34 in.
Product Type Cover
Spessore (sistema metrico) 0.130 mm