Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Zipper Equipment Cover
Codice prodotto. 18604979 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
26 in.
30 in.
32 in.
50 in.
52 in.
54 in.
Larghezza (sistema imperiale):
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
32 in.
54 in.
Altezza (sistema imperiale):
44 in.
48 in.
50 in.
56 in.
72 in.
80 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Altezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
18604979 26 in. 26 in. 50 in. pezzi 50
17758277 30 in. 24 in. 56 in. pezzi 50
18614979 32 in. 22 in. 44 in. pezzi 50
17708307 50 in. 28 in. 72 in. pezzi 50
18827060 52 in. 32 in. 48 in. pezzi 50
17758307 54 in. 54 in. 80 in. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 18604979 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore COVTVK262650Z2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4060.00€
    3526.94€ / pezzi 50
    Risparmia 533.06€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 12-01-2027
1422A Tyvek™ Zipper Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
  • Keeps Cleaned Equipment Clean and Protected from Contamination
  • Breathable
  • Form Fitting, Fast and Consistent
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
  • Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura None
Colore White
Monouso Reusable
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Quantità 50 Pk.
Lunghezza (sistema imperiale) 26 in.
Larghezza (sistema imperiale) 26 in.
Altezza (sistema imperiale) 50 in.
Altezza (sistema metrico) 127 cm
Product Type Cover
Lunghezza (sistema metrico) 66 cm
Larghezza (sistema metrico) 66 cm