Learn More
(14bRS)-2-Methyl-1,3,4,14b-tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one (10-Oxomirtazapine), Mikromol™
Codice prodotto. 30051609
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051609 100 mg 100mg
30050913 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051609 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1005.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(14bRS)-2-Methyl-1,3,4,14b-tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one (10-Oxomirtazapine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Oxo Mirtazapine
CAS 191546-97-1
Nomi componenti o analita 10-Oxo Mirtazapine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H17 N3 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Mirtazapine Imp. F (EP), Mirtazapine USP Related Compound D, Mirtazapine USP RC D, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one, 1,3,4,14b-tetrahydro-2-methyl-, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-10(14bH)-one, Mirtazapine RC D (USP), Mirtazapine Related Compound D, Mirtazapine Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(11-19)12-5-2-3-6-13(12)16(21)14-7-4-8-18-17(14)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3C(=O)c4cccnc24
IUPAC Name (14bRS)-2-Methyl-1,3,4,14b-tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one
Molecular Weight (g/mol) 279.34
Quantità 100 mg
Peso formulazione 279.1372 g/mol