Learn More
15-Crown-5, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 15-Crown-5 |
| CAS | 33100-27-5 |
| Formula molecolare | C10H20O5 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane, 15-Crown-5 Ether, 15C5, Crown Ether O 15 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2 |
| SMILES | C1COCCOCCOCCOCCO1 |
| IUPAC Name | 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane |
| Molecular Weight (g/mol) | 220.26 |