Learn More
15-Hydroxypentadecanoic acid, 99+%
Codice prodotto. 11480247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480247 5 g 5g
11470247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11480247 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21670.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4617-33-8 | C15H30O3 | 258.402 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4617-33-8
Formula molecolare C15H30O3
Molecular Weight (g/mol) 258.402
Numero MDL MFCD00039535
InChI Key BZUNJUAMQZRJIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78360
ChEBI CHEBI:79169
IUPAC Name 15-hydroxypentadecanoic acid
SMILES C(CCCCCCCO)CCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 15-Hydroxypentadecanoic acid
Punto di fusione 84°C to 88°C
Formula lineare HO(CH2)14CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 1240100
Sinonimo 15-hydroxy-pentadecanoic acid, pentadecanoic acid, 15-hydroxy, acmc-1anlj, pentadecanoic acid,15-hydroxy, 15-hydroxypentadecanoic acid, 15-hydroxypentadecanoic acid capillary gc
Peso formulazione 258.4
Percent Purity ≥99%