Learn More
15-Keto Latanoprost, TRC
Codice prodotto. 30004878
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004878 10 mg 10mg
30004293 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30004878 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCK19535010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135646-98-9
Formula molecolare C23 H30 O5
Molecular Weight (g/mol) 386.48
Sinonimo 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-(3-oxo-5-phenylpentyl)cyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, (5Z)-, 5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-oxo-5-phenylpentyl)cyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, [1R-[1α(Z),2β,3α,5α]]-, 15-Ketolatanoprost, 15-Keto Latanoprost
IUPAC Name (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E)-3-oxo-5-phenylpent-1-enyl]cyclopentyl]hept-5-enoic acid
SMILES O[C@@H]1C[C@H](O)[C@H](C\C=C/CCCC(=O)O)[C@H]1\C=C\C(=O)CCc2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 15-Keto Latanoprost
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H30O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,14-15,19-22,25-26H,2,7,10-13,16H2,(H,27,28)/b6-1-,15-14+/t19-,20-,21+,22-/m1/s1
Peso formulazione 386.2093