Learn More
15-Keto Travoprost, TRC
Codice prodotto. 30133556
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133556 25 mg 25mg
30009623 10 mg 10mg
30011141 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133556 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCK31520025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 404830-45-1
Formula molecolare C26 H33 F3 O6
Molecular Weight (g/mol) 498.53
Sinonimo (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E)-3-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-buten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic Acid 1-Methylethyl Ester, 15-Keto Travoprost
IUPAC Name propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E)-3-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]but-1-enyl]cyclopentyl]hept-5-enoate
SMILES CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\C(=O)COc2cccc(c2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 15-Keto Travoprost
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H33F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,21-24,31-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t21-,22-,23+,24-/m1/s1
Peso formulazione 498.2229