Learn More
Wheaton™ 15 mL Graduated Centrifuge Tube
Codice prodotto. 16474989
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
Bagged
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Dimensione della confezione
16474989 In rack pezzi 500
16464989 Bagged pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16474989 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 380230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    198.96€ / pezzi 500
    Risparmia 20.04€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Centrifuge tube ideal for spinning down liquid samples.
  • For sample management and centrifugation
  • Leak free
  • Sterile
  • Conical based tubes
Specifica
Materiale chiusura Polietilene
Colore chiusura Blue
Colore Blue
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Imballaggio In rack
Quantità 25/Pk., 500/Cs.
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Screw Cap
Chiusura inclusa Yes
Area di scrittura Yes
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 9000 x g