Learn More
Labcon™ MetalFree™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 16664042 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
25 Tubes/Low Waste Fiber Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
25 Tubes/Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Dimensione della confezione
16664042 25 Tubes/Low Waste Fiber Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. pezzi 500
16644032 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. pezzi 500
30280323 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. pezzi 500
30280316 25 Tubes/Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16664042 Fornitore Labcon™ N. del fornitore 31443350019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    156.60€ / pezzi 500
    Risparmia 14.40€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Certified free of metals to 1 part per billion of 43 common metals and elements
  • Conical centrifuge tube
  • With attached flat screw caps
  • Certified free of metals to 1 part per billion of 43 common metals and elements
  • Caps are pure natural polyethylene
  • Patented anti-smear writing surface
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Centrifuging to 17,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable
  • Capacity: 15 mL
  • Natural colorless caps
  • Made in USA
  • Elements tested: Aluminium, Antimony, Arsenic, Barium,, Beryllium, Bismuth, Cadnium, Caesium, Calcium, Chromium, Cobalt, Copper, Gallium, Germanium, Gold, Iron, Lead , Lithium, Magnesium, Manganese, Mercury, Molebdenum, Nickel, Niobium, Phosphorus, Potassium, Rhenium, Rubidium, Selenium, Silicon, Silver, Sodium, Strontium, Tantalum, Thallium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zinc, Zirconium
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale chiusura Polyethylene
Colore chiusura Natural
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Centrifuges, Rotators, Shakers, ICP-MS
N. per confezione 50
Imballaggio 25 Tubes/Low Waste Fiber Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Quantità 25/low waste fiber rack
Sterilità Sterile
Linea di prodotti MetalFree™ Centrifuge Tubes
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 118 mm
Dimensione chiusura 17 mm
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic), Ultra low trace metals
ACT Label Yes
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Attached Flat Screw Cap
Chiusura inclusa Yes
Area di scrittura Yes
Altezza (sistema metrico) 118 mm
Graduated Yes
Graduazioni 2 to 15 in 0.5 increments
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 17,000 x g