Learn More
Fisherbrand™ Pacchetto omogeneizzatore 150
Product Code. 15585809 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Unit Size:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo di spina Unit Size
15585809 EU Plug Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15585809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3668.86€
    2844.81€ / pezzi 1
    Risparmia 824.05€
    22% Sconto
View all promotions
Spedizione stimata: 30-12-2026
Comprende tutto il necessario per l'elaborazione di campioni di piccole dimensioni da 200 μl a 100 ml. Il pacchetto dell'omogeneizzatore Fisherbrand™ 150 comprende un motore da 150 W, oltre ad accessori quali 2 sonde generatore a zig zag in acciaio inox, sonde generatore monouso e altro ancora.
  • Elaborazione di campioni di laboratorio da 200μl a 100 ml
  • Potente motore a 150 W
  • Design ergonomico leggero
  • Funzionamento silenzioso, inferiore a 72 db
  • Disponibile con sonde per generatore monouso (adattatore per l'uso incluso)
  • La contaminazione incrociata può essere completamente eliminata con l'utilizzo di sonde per generatore in plastica
  • Sonde per generatore in acciaio inox sono consigliate per i campioni di maggiori dimensioni e più impegnativi
Certifications
CE
Warranty
Un anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Speed Da 5,000 a 35,000 giri/min
Requisiti elettrici Cavo 220 V EU, 150 W
Intervallo volume (sistema metrico) Da 200 μl a 100 ml
Diametro (sistema metrico) 5.1 cm
Altezza (sistema metrico) 16.5 cm
Da utilizzare con (applicazione) Omogeneizzazione tissutale, disgregazione tissutale, estrazione di proteine, estrazione di RNA, estrazione di DNA, estrazione di metaboliti, emulsificazione, proteomica, PCR, estrazione di enzimi, agitazione a velocità elevata, sospensione di polveri, genomica, metabolomica
Include Motore 150 W, sonda generatore fondo piatto in acciaio inox (5 x 75 mm), sonda generatore a zig zag in acciaio inox (7 x 115 mm), sonda generatore a zig zag in acciaio inox (10 x 115 mm), morsetto di supporto, gruppo del supporto motore, adattatore sonda monouso, sonde generatore monouso, manuale di istruzioni e kit strumenti
Quantità confezione 1 ciascuno
Tipo di spina EU Plug
Peso (sistema metrico) 466 g