Learn More
Wheaton™ 150 mL Polystyrene Sample Container
Codice prodotto. 16414979
Cambia vista
Click to view available options
Etichetta:
No Label
Plain
Printed
Dimensione della confezione:
pezzi 120
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Etichetta Dimensione della confezione
16414979 No Label pezzi 120
16434979 Plain pezzi 120
16424979 Printed pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16414979 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 360205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.80€
    79.53€ / pezzi 120
    Risparmia 39.27€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Sterile sample container offers sample security and user safety with leak free performance.
  • For general sample collection, transport, and storage
  • Wide container range to suit most user needs
Specifica
Product Type Specimen Container
Closure Included Yes
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Certificazione/Conformità EU Directive 98/79/EC
Materiale chiusura Metal
Tipo di chiusura Screw Cap
Altezza (sistema metrico) 109.5 mm
Etichetta No Label
Larghezza (sistema metrico) 54.9 mm
Quantità 30/Pk., 120/Cs.