Learn More
Masterflex™ 150mm Correlated Flowmeters with Valve
Codice prodotto. 15389482
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
137 mL/min.
1682 mL/min.
814 mL/min.
8678 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria unitSize
15389482 814 mL/min. Pezzo
15397460 8678 mL/min. Pezzo
15358912 137 mL/min. Pezzo
11745499 1682 mL/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15389482 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0329414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    297.54€ / pezzi 1
    Risparmia 62.46€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 11-09-2026
Specifica
Tipo Variable Area Flowmeter
Accuracy ±2% (Full Scale)
Velocità di flusso dell'aria 814 mL/min.
Float Material Stainless Steel (316)
Valori nominali pressione 200 psig
Collegamenti 1/8 in. NPT (F)
Intervallo di portata 728 mL/min. CO2, 753 mL/min. O2, 824 mL/min. N2, 676 mL/min. Ar, 2496 mL/min. H2
Da utilizzare con (applicazione) Perfect for applications demanding high resolution
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Ripetibilità ±0.25%
Temperatura (sistema metrico) 121°C