Learn More
Masterflex™ 150mm Correlated Flowmeters with Valve
Codice prodotto. 15397460 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
137 mL/min.
1682 mL/min.
814 mL/min.
8678 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria Dimensione della confezione
15397460 8678 mL/min. Pezzo
15389482 814 mL/min. Pezzo
15358912 137 mL/min. Pezzo
11745499 1682 mL/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15397460 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0321728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00€
    266.39€ / pezzi 1
    Risparmia 56.61€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Specifica
Tipo Variable Area Flowmeter
Accuracy ±2% (Full Scale)
Velocità di flusso dell'aria 8678 mL/min.
Float Material Glass
Valori nominali pressione 200 psig
Collegamenti 1/8 in. NPT (F)
Intervallo di portata 7485 mL/min. CO2, 8269 mL/min. O2, 8916 mL/min. N2, 7366 mL/min. Ar, 29840 mL/min. H2
Da utilizzare con (applicazione) Perfect for applications demanding high resolution
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Ripetibilità ±0.25%
Temperatura (sistema metrico) 121°C