Learn More
Corning™ 1536-Well Nontreated Polystyrene Plates
Codice prodotto. 10465823 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
White
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
8 μL
10 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Volume (sistema metrico) di lavorazione Dimensione della confezione
10465823 White 8 μL pezzi 50
10795683 Black 10 μL pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10465823 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00€
    1160.14€ / pezzi 50
    Risparmia 84.86€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Superior flatness minimizes variability within a plate and between plates
  • Excellent signal dynamic range due to low background fluorescence and enhanced signal intensity
  • Flat bottom wells are compatible with automated dispensers including the PerkinElmer™ FlexDrop™
  • Working volume of up to 10 μL
Generic Bar Code
  • Ensures compatibility with most bar code scanning and software systems
  • To avoid mix-ups, the surface treatment of the microplate wells is easily identified in the human readable portion of the bar code (NT = not treated; TC = tissue culture treated; NB = nonbinding surface)
  • Labels applied to all four sides of the plate No sequence number duplicates
Order Info
Packaged in bags of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 32 x 48
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Automated dispensers
Materiale Polystyrene
No. of Wells 1536
Volume (sistema metrico) di lavorazione 8 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) For barcode scanning and software systems
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 10/Pk.