Learn More
Corning™ 1536-Well Nontreated Polystyrene Plates
Codice prodotto. 10795683 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
White
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
8 μL
10 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Volume (sistema metrico) di lavorazione Dimensione della confezione
10795683 Black 10 μL pezzi 50
10465823 White 8 μL pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10795683 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00€
    1160.14€ / pezzi 50
    Risparmia 84.86€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 09-10-2026
Superior flatness minimizes variability within a plate and between plates
  • Excellent signal dynamic range due to low background fluorescence and enhanced signal intensity
  • Flat bottom wells are compatible with automated dispensers including the PerkinElmer™ FlexDrop™
  • Working volume of up to 10 μL
Generic Bar Code
  • Ensures compatibility with most bar code scanning and software systems
  • To avoid mix-ups, the surface treatment of the microplate wells is easily identified in the human readable portion of the bar code (NT = not treated; TC = tissue culture treated; NB = nonbinding surface)
  • Labels applied to all four sides of the plate No sequence number duplicates
Order Info
Packaged in bags of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 32 x 48
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) Automated dispensers
Materiale Polystyrene
No. of Wells 1536
Volume (sistema metrico) di lavorazione 10 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) For barcode scanning and software systems
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 10/Pk.
Quantità 50/Cs.