Learn More
Sulphuric acid in aqueous solution, DILUT-IT™, J.T. Baker™
Catalog Number 15548314
Click to view available options
50 mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Laboratory Reagent
CAS 7664-93-9
Concentrazione 0.005 mol
Densità 1.01 g/cm³ (20°C)
Quantità 50 mL
Formula molecolare H2O4S
Numero MDL MFCD00064589
Numero UN 2796
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC Name sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 98.07