Learn More
Cytiva Grade 1573 Filter Paper
High wet strength makes it easy to scrape or wash off precipitate. Whatman™ Grade 1573 Filter Paper is an extremely strong, smooth-surface filter paper with a high wet strength due to the addition of a small quantity of chemically stable resin.
55.85€ - 91.85€
Specifica
Peso base 88 g/m2
Formato Roll
Materiale Resin-infused Cellulose
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 170 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
12474292
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10314765
70 mm x 80 m
55.85€
1 rotolo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12484292
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10314769
145m x 25mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Normal qualitative applications will not introduce any significant impurities into the filtrate.
  • The resins contain nitrogen, so these grades should not be used in Kjeldahl estimations.
  • Resistant against: sulfuric and nitric acid solutions (up to 40% at 50°C); hydrochloric (up to 10% at 100°C, 20% at 60°C, 25% at 20°C); and alkalis (up to 10% at 20°C).
Specifica
Specifica
88 g/m2
Resin-infused Cellulose
170 μm
Roll
1 Each
Filter Roll