Learn More
Descripción
Extruded to precise dimensional tolerances for accuracy. Tasteless/odorless tubing—helps maintain fluid integrity. Does not contain BPA or phthalates. Translucent tubing provides good clarity. Cleanroom packed and double bagged package. Sterilize by autoclave, gamma irradiation, EtO, and chemical sterilants. Complies with U.S. Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP), General Chapter 88 Class VI, Biological reactivity Tests, In Vivo (2020). Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Especificaciones
Especificaciones
| Certificazione/Conformità | ADCF;FDA;Non-Phthalate;USP;RoHS |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1/4 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1/2 in. |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?