Learn More
Thermo Scientific™ 15 mL Nunc Conical Tube or Filtration Devices Adapters for Fiberlite F13-14x50cy Rotor and F15-8x50cy Rotor
Codice prodotto. 15392167
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
15 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15392167 15 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15392167 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 0101340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    250.00€ / pezzi 2
    Risparmia 10.00€
    3% Sconto
In stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Accommodate 15mL conical or filtration devices in Thermo Scientific™ Fiberlite™ conical tube rotors.
Accommodate 15mL Nunc conical tube or filtration devices in Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy or Fiberlite F15-8x50cy rotors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipo Filtration Devices Adapter
Tipo di provetta Conical
Capacità 15 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy rotors
Descrizione 15mL Nunc Conical Tube or Filtration Devices Adapter
Dimensioni provetta 15 mL
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.