Learn More
Fisherbrand™ 15mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 15-425 thread, Assembled septum
Codice prodotto. 11814990 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black, Gray, Red
Red, White, Black
Red-Orange, Transparent, Black
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1.3 mm
1.6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11814990 Black, Gray, Red PTFE/Butyl 1.6 mm pezzi 1000
10530631 Red-Orange, Transparent, Black Natural Rubber/TEF 1.3 mm pezzi 1000
11804990 Red, White, Black Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11814990
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
  • 15mm
  • Combination Seal
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Closed top,
  • Screw 15-425
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/Butyl
Colore Black, Gray, Red
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Dimensione chiusura 15 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15-425 Screw Thread Vials
Green Features ACT Ecolabel (Silver)
Product Type Screw Cap