Learn More
Fisherbrand™ 15mmVial Kit, 15-425 thread, Clear Glass, , 8mL, PP Screw Cap, close top, Butyl/PTFE septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiSpecifica
Specifica
| Colore chiusura | Black |
| Material (Liner) | PTFE/Butyl |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 16.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 8.9 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Dimensione chiusura | 15-425 |
| Vedi altri risultati |