Learn More
Fisherbrand™ 16.8mm Septum for SCHOTT Screw Caps
Codice prodotto. 11834990 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Beige, Cream
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11834990 Beige, Cream pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11834990
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 55° shore A
  • High chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Beige, Cream
Diametro (sistema metrico) esterno 16.8 mm
Materiale PTFE, Silicone
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 3.2 mm