missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
16-Dehydropregnenolone Acetate, Mikromol™
Descrizione
16-Dehydropregnenolone Acetate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 16-Dehydropregnenoloneacetate |
| CAS | 979-02-2 |
| Nomi componenti o analita | 16-Dehydropregnenoloneacetate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C23 H32 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | (-)-16-Dehydropregnenolone acetate, 16,17-Didehydropregnenolone acetate, 16-DPA, 16-Dehydropregnenolone acetate, Dehydropregnenolone acetate, NSC 37741, Pregnadienolone acetate, (3beta)-3-(Acetyloxy)-pregna-5,16-dien-20-one, Pregna-5,16-dien-20-one, 3beta-hydroxy-, acetate (6CI,8CI), 16-Dehydropregnenolone-3beta-acetate, 20-Oxopregna-5,16-dien-3beta-yl acetate, 3beta-Acetoxypregna-5,16-dien-20-one, 3beta-Acetoxypregna-5,16-diene-20-one, 3beta-Acetyloxy-pregna-5,16-dien-20-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H32O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,7,17-18,20-21H,6,8-13H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21-,22-,23+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4C(=O)C)[C@@H]3CC=C2C1 |
| IUPAC Name | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?