Learn More
16-Hydroxyhexadecanoic acid, 98%, ACROS Organics™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 16-Hydroxyhexadecanoic acid |
| CAS | 506-13-8 |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 95°C to 99°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C16H32O3 |
| Show More |