Learn More
Gilac™ 16-rack Stainless Steel Trolley
Codice prodotto. 17928761
Cambia vista
Click to view available options
Capacità portata carico (sistema metrico):
200 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità portata carico (sistema metrico) Dimensione della confezione
17928761 200 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17928761 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G194595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1162.98€
    763.04€ / pezzi 1
    Risparmia 399.94€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
16-rack Stainless Steel Trolley is compatible with 9, 14 and 15 L dough containers and 10, 20 and 13 L dividing dough containers.
  • Stainless steel 16-rack trolley.
  • Compatible with 9, 14 and 15 L dough containers and 10, 20 and 13 L dividing dough containers.
  • Stainless steel recommended in humid environments (no damage to bearings even in the presence of water).
  • Equipped with 4 pivoting wheels including 2 wheels with brakes, for increased mobility.
  • Height between the racks: 92 mm.
  • Max load : 200 kg.
Specifica
Tipo Trolley
Capacità Dough Containers
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 440 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 200 kg
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dough Containers (9, 14, and 15 L) and Dividing Dough Containers (10, 20, and 13 L)