missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

16alpha,17-[1-Methylethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione (Desonide), Mikromol™

Codice prodotto. 18013460
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18013460 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18013460 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0204.060025

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

16alpha,17-[1-Methylethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione (Desonide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Desonide
CAS 638-94-8
Nomi componenti o analita Desonide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C24 H32 O6
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Budesonide Imp. F (EP), Desonide, 16alpha,17-[1-Methylethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C24H32O6/c1-21(2)29-19-10-16-15-6-5-13-9-14(26)7-8-22(13,3)20(15)17(27)11-23(16,4)24(19,30-21)18(28)12-25/h7-9,15-17,19-20,25,27H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
IUPAC Name 16α,17-[1-Methylethylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Molecular Weight (g/mol) 416.51
Quantità 25 mg
Peso formulazione 416.2199 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.