Learn More
17,21-Dihydroxy-16Alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H30O5/c1-14-11-20-18-6-5-16-12-17(26)7-9-22(16,3)19(18)8-10-23(20,4)24(14,28)21(27)13-29-15(2)25/h7-9,12,14,18,20,28H,5-6,10-11,13H2,1-4H3/t14-,18-,20+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| Peso formulazione | 398.2093 |
| Percent Purity | >95% |