Learn More
17,21-Dihydroxy-9β,11β-epoxypregn-4-ene-3,20-dione (9β,11β-Epoxyhydrocortisone), Mikromol™
Descrizione
17,21-Dihydroxy-9β,11β-epoxypregn-4-ene-3,20-dione (9β,11β-Epoxyhydrocortisone)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrocortisone (9beta,11beta)-Epoxide |
| CAS | 10072-97-6 |
| Nomi componenti o analita | Hydrocortisone (9beta,11beta)-Epoxide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C21 H28 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Pregn-4-ene-3,20-dione, 9,11-epoxy-17,21-dihydroxy-, (9β,11β)- (9CI), 9β-Pregn-4-ene-3,20-dione, 9,11β-epoxy-17,21-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), 9,11-Epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., 9β,11β-Epoxy-17,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H28O5/c1-18-7-5-13(23)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(25,16(24)11-22)19(14,2)10-17-21(15,18)26-17/h9,14-15,17,22,25H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@@H]3O[C@]34[C@@H](CCC5=CC(=O)CC[C@]45C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO |
| Molecular Weight (g/mol) | 360.44 |
| Vedi altri risultati |