Learn More
17,21-Dihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, TRC
Codice prodotto. 30004213
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004213 250 mg 250mg
30003229 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30004213 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD452505250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10184-69-7
Formula molecolare C21H26O4
Molecular Weight (g/mol) 342.43
Sinonimo Deltacortinene, EP Prednisone Impurity D;
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 17,21-Dihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H26O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h5-6,8,11,15,17,22,25H,3-4,7,9-10,12H2,1-2H3/t15-,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Peso formulazione 342.1831
Percent Purity >95%