Learn More
Novus Biologicals™ 17-AAG
Codice prodotto. 18636528 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18636528 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18636528 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB11081558
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Specifica
Content And Storage -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Quantità 1 mg
Da utilizzare con (applicazione) Soluble in DMSO (>50 mg/mL) or ethanol (5 mg/mL)
Tipo Inhibitor