Learn More
17α-Acetyloxy-11β-methyl-19-norprogesterone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Norgestomet |
| CAS | 25092-41-5 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C23 H32 O4 |
| Quantità | 0.5 mg |
| Sinonimo | 17alphalpha-Acetyloxy-11beta-methyl-19-norprogesterone, 19-Norpregn-4-ene-3,20-dione','17-hydroxy-11β-methyl-','acetate (8CI), (11β)-17-(Acetyloxy)-11-methyl-19-norpregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-11β-methyl-19-norpregn-4-ene-3,20-dione, Crestar, Norgestomet, Norprogesterone, SC 21009 |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H32O4/c1-13-12-22(4)20(9-10-23(22,14(2)24)27-15(3)25)19-7-5-16-11-17(26)6-8-18(16)21(13)19/h11,13,18-21H,5-10,12H2,1-4H3/t13-,18-,19-,20-,21+,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]2(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@@H]13 |
| IUPAC Name | [(8R,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-11,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 372.498 |
| Vedi altri risultati |