missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
17-(Cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-6-methoxy-7α-[1-(1,1-dimethylethyl)ethenyl]-6α,14-ethano-14α-morphinan-3-ol, Mikromol™
Descrizione
17-(Cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-6-methoxy-7α-[1-(1,1-dimethylethyl)ethenyl]-6α,14-ethano-14α-morphinan-3-ol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Dehydroxy Buprenorphine |
| CAS | 97203-04-8 |
| Nomi componenti o analita | 7-Dehydroxy Buprenorphine |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C29 H39 N O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | (5α,7α)-17-(Cyclopropylmethyl)-7-(2,2-dimethyl-1-methylenepropyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-6-methoxy-6,14-ethenomorphinan-3-ol, 17-(Cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-6-methoxy-7α-[1-(1,1-dimethylethyl)ethenyl]-6α,14-ethano-14α-morphinan-3-ol, Buprenorphine Imp. F (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C29H39NO3/c1-17(26(2,3)4)20-15-27-10-11-29(20,32-5)25-28(27)12-13-30(16-18-6-7-18)22(27)14-19-8-9-21(31)24(33-25)23(19)28/h8-9,18,20,22,25,31H,1,6-7,10-16H2,2-5H3/t20-,22-,25-,27-,28+,29?/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1C(=C)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56 |
| Molecular Weight (g/mol) | 449.62 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?