Learn More
17-Hydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-21-yl Acetate, Mikromol™
Codice prodotto. 30050982
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050982 25 mg 25mg
30050278 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050982 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0445.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
17-Hydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-21-yl Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
CAS 10106-41-9
Nomi componenti o analita 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C24H30O5
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Dexamethason Impurity I, Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-16alpha-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate, Dexamethasone Acetate Impurity H, Dexamethasone Impurity H
InChI Formula InChI=1S/C24H30O5/c1-14-11-20-18-6-5-16-12-17(26)7-9-22(16,3)19(18)8-10-23(20,4)24(14,28)21(27)13-29-15(2)25/h7-9,12,14,18,20,28H,5-6,10-11,13H2,1-4H3/t14-,18-,20+,22+,23+,24+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
IUPAC Name [2-[(8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 398.49
Quantità 25 mg
Peso formulazione 398.2093 g/mol