Learn More
17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone), Mikromol™
Descrizione
17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone), Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 17-Hydroxy-19-nor-17-alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone) |
| CAS | 31528-46-8 |
| Nomi componenti o analita | 17-Hydroxy-19-nor-17-alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C20H24O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Norethisterone Imp. A (EP), 17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one, 6,7-Didehydronorethisterone, Norethisterone Impurity A |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C=C4C=C[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Molecular Weight (g/mol) | 296.4 |
| Vedi altri risultati |