Learn More
17-O-Acetyl-6-methylprednisolone, TRC
Codice prodotto. 30011440
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011440 250 mg 250mg
30135202 50 mg 50mg
30009670 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011440 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA186770250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86401-94-7
Formula molecolare C24 H32 O6
Molecular Weight (g/mol) 416.51
Sinonimo (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Acetate
IUPAC Name [(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](OC(=O)C)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Specifica
Materiale o nome chimico 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone
Nomi componenti o analita 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(20(29)12-25,30-14(2)26)23(17,4)11-19(28)21(16)22(3)7-5-15(27)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,25,28H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 250 mg
Peso formulazione 416.2199