Learn More
Testo™ Registro dati per temperatura e umidità 175 H1
Codice prodotto. 11361374
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da –20 a 55 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11361374 Da –20 a 55 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11361374 Fornitore Testo™ N. del fornitore 0572 1754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.14€
    333.00€ / pezzi 1
    Risparmia 377.14€
    53% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Monitor and log the temperature and relative humidity in buildings and closed rooms. Testo™ 175 H1 Temperature and Humidity Data Loggers are designed to carry out reliable long-term measurements and log crucial values.
  • 2-channel temperature and humidity data logger with external humidity sensor (NTC/capacitive humidity sensor)
  • Round-the-clock monitoring and logging of temperature, relative humidity and dew point
  • Super-size memory for long-term measurements and up to 1 million readings, battery life 3 years
  • Shorter reaction times and accurate measurements with external humidity sensor
  • Free software download (ComSoft Basic)
  • Other information including adjustable threshold values, breached thresholds and remaining battery power can also be read off the large, clear display
  • The testo 175 H1 ensures a high level of data security and reliable measurements based on leading-edge technology
  • Super-size memory that can save up to 1 million readings
  • Extended battery life of up to 3 years.
  • Triple AAA batteries included in the scope of supply can be easily replaced by the user
  • Includes wall holder, lock, batteries and calibration protocol
Specifica
Tipo Registro dati di temperatura e umidità
Memoria dati 1000000 valori di misurazione
Tipo di batteria AIMn tipo AAA
Autonomia della batteria 3 anni
Canali 2
Interfaccia Porta USB e scheda SD
Protezione IP IP54
Modello 175 H1
Tipi di sensore NTC
Da utilizzare con (applicazione) Per il monitoraggio e la documentazione del condizionamento dell'aria negli edifici, della temperatura e umidità di conservazione e della temperatura e umidità di trasporto
Precisione (umidità relativa) ±2%
Precisione (Temperatura) ±0.4°C
Precisione temporale Da 1 sec. a 24 ore
Intervallo di umidità da 0 a 100%
Risoluzione temperatura 0.10%
Temperature Range (Metric) Da –20 a 55 °C
Temperatura di esercizio (sistema metrico) da –20 a 55 °C